Learn More
BRAND™ Imbuto in polipropilene con interno scanalato
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
65 mm
120 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
9 mm
11 mm
14 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
Descrizione
- Polypropylene construction
- Short, wide stem
- Includes internal fluting
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 120 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 11 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 85 mm |