Learn More
BRAND™ Imbuto in polipropilene con interno scanalato
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
65 mm
120 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
9 mm
11 mm
14 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
Descrizione
- In polipropilene
- Stelo corto e largo
- Con scanalatura interna
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 150 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 14 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 115 mm |