Learn More
BRAND™ Imbuto in polipropilene con interno scanalato
Codice prodotto. p-8764001 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
65 mm
120 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
9 mm
11 mm
14 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
Codice prodotto. 10140231
Marca: BRAND™ 148220
In polipropilene. Lo stelo corto e largo consente di utilizzare l'imbuto in modo rapido e costante.
  • Polypropylene construction
  • Short, wide stem
  • Includes internal fluting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 65 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 9 mm
Materiale Polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) gambo 63 mm