Learn More
BRAND™ Polypropylene Funnel with Internal Fluting
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Includes a short and wide stem
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 80 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 10 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Internal Fluting |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 69 mm |
| Product Type | Funnel |