Learn More
Buerkle™ Polypropylene Funnel Stand
Codice prodotto. 10057980 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità:
2 funnels
4 funnels
Altezza (sistema metrico):
480 mm
500 mm
Larghezza (sistema metrico):
140 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10057980
Marca: Buerkle™ 96220200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A sturdy and stable funnel stand, resistant to chemicals, shatterproof and with continuously variable height adjustment.
  • Polypropylene base, chrome-plated steel stand
  • Continuously variable height adjustment with innovative magnet concept
  • Also makes an excellent filtering stand
  • No clamping screws necessary
  • Adjusts easily and flexibly with one hand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 480 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.51 in.
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Capacità 2 funnels
Include 2-place base, stand rod, 2 funnel holders, 2 standard funnel reducers
Product Type Funnel stand
Colore White
Descrizione Funnel stand for 2 funnels
Peso (sistema imperiale) 1.7 lb.
Peso (sistema metrico) 0.8 kg