Learn More
Buerkle™ Polypropylene Funnel Stand
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità:
2 funnels
4 funnels
Altezza (sistema metrico):
480 mm
500 mm
Larghezza (sistema metrico):
140 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polypropylene base, chrome-plated steel stand
- Continuously variable height adjustment with innovative magnet concept
- Also makes an excellent filtering stand
- No clamping screws necessary
- Adjusts easily and flexibly with one hand
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 500 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 550 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.90 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Capacità | 4 funnels |
| Include | 4-place base, stand rod, 4 funnel holders, 4 standard funnel reducers |
| Product Type | Funnel stand |
| Colore | White |
| Descrizione | Funnel stand for 4 funnels |
| Vedi altri risultati |