Learn More
VITLAB™ Imbuti in polipropilene
Codice prodotto. 10383761
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 10383761
Marca: VITLAB™ 41094
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use the Vitlab™ Polypropylene Funnel for your laboratory pouring needs.
  • Transparent
  •  Rapid flow due to a steep 60° angle
  • Practical handle with loop for hanging.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 30 mm
Capacità (sistema metrico) 6 mL
Diametro (sistema metrico) gambo 4 mm
Materiale Polypropylene
Angolo 60 °
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione di campioni, per pompe da laboratorio
Lunghezza (sistema metrico) gambo 25 mm
Quantità Confezione da 24