Learn More
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockouts
Marca:  Brady™ 065589
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00470kg
Codice prodotto. 10040234
  • 111.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Gate Valve Lockout
Polypropylene
9.7 mm
363.5 mm
1 Ea.
Blue
UL 94 HB
405.10 x 363.50 mm
Danger labels in English, Spanish, and French
405.1 mm