Learn More
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout
Codice prodotto. 10142604
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Yellow
Larghezza (sistema metrico):
120.1 mm
184.8 mm
224.1 mm
318.3 mm
405.1 mm
Altezza (sistema metrico):
80 mm
141.7 mm
181 mm
276.2 mm
363.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10142604
Marca: Brady™ 065561
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I sistemi di chiusura per valvole a saracinesca hanno un esclusivo centro preforato per valvole con vite esterna o ad 'asta saliente'. I sistemi di chiusura possono utilizzare lucchetti con archi fino a 9,53 mm di diametro.
  • Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS and Y or ''rising stem'' valves.
  • Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter.
  • Danger labels in English, Spanish and French are included.
Specifikationer
Product Type Gate Valve Lockout
Alternate Part Number GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 RED
Colore Red
Materiale Polypropylene
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Brady Gate Valve Lockouts
Diametro (sistema imperiale) 5.2 in.
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.38 in.
Diametro (sistema metrico) 132.08 mm
Diametro (sistema metrico) maniglione 9.7 mm
Dimensioni (P x L x A) 50.60 x 184.80 x 141.70 mm
Dimensioni (L x P) 184.80 x 141.70 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 5.58 in.
Altezza (sistema metrico) 141.7 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 7.28 in.
Larghezza (sistema metrico) 184.8 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.