Learn More
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout
I sistemi di chiusura per valvole a saracinesca hanno un esclusivo centro preforato per valvole con vite esterna o ad 'asta saliente'. I sistemi di chiusura possono utilizzare lucchetti con archi fino a 9,53 mm di diametro.
Marca: Brady™ 065596
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18140kg
Descrizione
- Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS and Y or ''rising stem'' valves.
- Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter.
- Danger labels in English, Spanish and French are included.
Specifica
Gate Valve Lockout | |
Polypropylene | |
Brady Gate Valve Lockouts | |
132.08 mm | |
184.80 x 141.70 mm | |
5.58 in. | |
Danger labels in English, Spanish, and French | |
7.28 in. |
Green | |
OSHA 1910.147 | |
5.2 in. | |
50.80 x 184.80 x 141.70 mm | |
Lockout Tagout | |
141.7 mm | |
1 Ea. | |
184.8 mm |