Learn More
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout
I sistemi di chiusura per valvole a saracinesca hanno un esclusivo centro preforato per valvole con vite esterna o ad 'asta saliente'. I sistemi di chiusura possono utilizzare lucchetti con archi fino a 9,53 mm di diametro.
Marca:  Brady™ 065591
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17300kg
Codice prodotto. 10462034
  • 29.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS and Y or ''rising stem'' valves.
  • Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter.
  • Danger labels in English, Spanish and French are included.
Specifica
Specifica
Gate Valve Lockout
Polypropylene
Brady Gate Valve Lockouts
132.08 mm
184.80 x 141.70 mm
5.58 in.
Danger labels in English, Spanish, and French
7.28 in.
Yellow
OSHA 1910.147
5.2 in.
50.80 x 184.80 x 141.70 mm
Lockout Tagout
141.7 mm
1 Ea.
184.8 mm