Learn More
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Yellow
Larghezza (sistema metrico):
120.1 mm
184.8 mm
224.1 mm
318.3 mm
405.1 mm
Altezza (sistema metrico):
80 mm
141.7 mm
181 mm
276.2 mm
363.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS and Y or ''rising stem'' valves.
- Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter.
- Danger labels in English, Spanish and French are included.
Specifica
Specifica
| Product Type | Gate Valve Lockout |
| Alternate Part Number | GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 BLUE |
| Colore | Blue |
| Materiale | Polypropylene |
| Certificazione/Conformità | OSHA 1910.147 |
| Descrizione | Brady Gate Valve Lockouts |
| Diametro (sistema imperiale) | 6.75 in. |
| Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.38 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 171.45 mm |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 9.7 mm |
| Vedi altri risultati |