Learn More
Brand™ Becher graduato in polipropilene
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
Descrizione
- Manufactured from polypropylene.
- Ergonomic handle for secure grip.
- Functional spout helps to minimize spills.
- Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions. Autoclaving (121°C) is not recommended.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 92 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Incrementi | 10 mL |
| Quantità | 12/Pk. |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Graduated | Sì |
| Scale | Blue Scale |