Learn More
Huenersdorf™ Becher graduato in polipropilene con manico e 2 scale
Codice prodotto. 12055605
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12055605
Marca: Huenersdorf™ 935000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Huenersdorf™ Polypropylene Graduated Beaker with Closed Handle and 2 Scales have both injection-molded and blue-embossed scales. Graduations are marked in capacity-appropriate increments.
  • Polypropylene beaker
  • Graduated
  • Blue embossed scale
  • Injection molded scale
  • Transparent
Specifica
Accuracy 500 mL
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 90 mm
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso nelle attività di laboratorio, in officina e domestiche
Altezza (sistema metrico) 135 mm
Include Con scala stampata a iniezione e scala in rilievo blu
Incrementi 10 mL
Quantità 1 ciascuno
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Scale Scala blu
Stile Closed Handle