Learn More
Eppendorf™ Microprovette graduate in polipropilene
Utilizzare queste provette per la manipolazione sicura di campioni preziosi e tossici e di sostanze radioattive. Le microprovette graduate Eppendorf™ in polipropilene sono caratterizzate da un coperchio con cerniera con un piccolo gancio che si aggancia intorno al bordo della provetta.
Marca:  Eppendorf™ 0030120167
59.16 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "22546" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.12500kg
Codice prodotto. 10282851
  • 73.95€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use these tubes for safe handling of valuable and toxic samples as well as radioactive substances. EppendorfTM Polypropylene Graduated Microtubes feature a hinged lid with a small hook that clips around the rim of the tube.
  • Biohazardous substances can be removed, free of aerosols, through a thin membrane in the center of the lid with a cannula
  • Lid easily opens with one hand
  • These tubes for 0.5mL, 1.5mL and 2mL have a graduation scale and writing surfaces
  • The 0.5mL tube is optimized for use in PCR* experiments
  • Assorted color packs are a mixture of yellow, red, blue, green and colorless
  • Autoclavable micropestle for re-suspending pellets
  • Can be centrifuged at up to 23,500xgr
Specifica
Specifica
30000 xG
1.5 ml
Polipropilene
Confezione da 1000
Rosso
PCR, centrifugazione
Eppendorf Quality
Coperchio ermetico