Learn More
Eppendorf™ Microprovette graduate in polipropilene
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10292611 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Ambra
Assortiti
Blu
Clear
Giallo
Incolore
Rosso
Trasparente
Verde
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 ml
1.5 ml
2 ml
2 ml
Purity or Quality Grade:
Biopur
Biopur™
Eppendorf Quality
PCR Clean
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 10292611
Marca: Eppendorf™ 0030121023
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizzare queste provette per la manipolazione sicura di campioni preziosi e tossici e di sostanze radioattive. Le microprovette graduate Eppendorf™ in polipropilene sono caratterizzate da un coperchio con cerniera con un piccolo gancio che si aggancia intorno al bordo della provetta.
Use these tubes for safe handling of valuable and toxic samples as well as radioactive substances. EppendorfTM Polypropylene Graduated Microtubes feature a hinged lid with a small hook that clips around the rim of the tube.
  • Biohazardous substances can be removed, free of aerosols, through a thin membrane in the center of the lid with a cannula
  • Lid easily opens with one hand
  • These tubes for 0.5mL, 1.5mL and 2mL have a graduation scale and writing surfaces
  • The 0.5mL tube is optimized for use in PCR* experiments
  • Assorted color packs are a mixture of yellow, red, blue, green and colorless
  • Autoclavable micropestle for re-suspending pellets
  • Can be centrifuged at up to 23,500xgr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 0.5 ml
Colore Incolore
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) PCR, centrifugazione
N. per confezione Confezione da 500
Sterilità Sterile
Purity or Quality Grade Eppendorf Quality
Graduated
Tipo di chiusura Coperchio ermetico
RCF max 30000 xG