Learn More
Ratiolab™ Polypropylene Grid Inserts
Codice prodotto. 15951651
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
15.8 mm Diameter Tubes
17.3 mm Diameter Tubes
20.5 mm Diameter Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 15951651
Marca: Ratiolab™ 5220101
Solo null disponibili
Specifica
Materiale Polypropylene
Forma Square
Tipo Insert Grid
Da utilizzare con (apparecchiatura) 17.3 mm Diameter Tubes
Quantità 5 Pack
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 30 mm