Learn More
Ratiolab™ Polypropylene Grid Inserts
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
15.8 mm Diameter Tubes
17.3 mm Diameter Tubes
20.5 mm Diameter Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Square |
| Tipo | Insert Grid |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 15.8 mm Diameter Tubes |
| Quantità | 5 Pack |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
Titolo del prodotto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur