Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene (Griffin) Beaker
Codice prodotto. p-7115724
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10013621
Marca: Karl Hecht™ 41935012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this low form, high transparency beaker for daily laboratory needs. Karl Hecht™ Polypropylene (Griffin) Beaker is antistatic, autoclavable, and includes a rim, spout, and printed blue volumetric scale.
  • Polypropylene construction.
  • Low form design.
  • High transparency, antistatic material.
  • Rim and spout.
  • Printed blue scale.
  • Use at temperatures up to 135°C.
  • Autoclavable (121°C).
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 31mm
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 47mm
Incrementi 1mL
Temperatura (sistema metrico) operativa max 135°C
Larghezza (sistema metrico) 31mm
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056
Stile Griffin, Low Form