missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio VITsafe™ con imboccatura ampia, in LDPE trasparente

Codice prodotto. 15742066
Click to view available options
Chemical Label:
Acetone
Acetonitrile
Distilled Water
Ethanol
Ethyl Acetate
Isopropanolo
Methanol
Methyl Ethyl Ketone
Methylene chloride
N,N-dimetilformamide
Toluene
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15742066

Marca: VITLAB™ 1352969

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Con simboli di sicurezza duraturi e altre importanti informazioni stampati per la massima sicurezza in laboratorio. Le spruzzette con imboccatura larga Vitlab™ VITsafe™ sono caratterizzate da un tappo con sfiato con codifica a colori che permette la facile identificazione visiva del liquido.

  • Manufactured from PE-LD (or PP for Acetone and MEK), spray tube from PP
  • Complies in accordance to Directive (EC) No. 1272/2008 (GHS)
  • Imprinted with:
    • Material name in German, English, French and Spanish
    • Chemical formula, CAS No, hazard pictogram, signal word
    • Risk Phrases (H phrases), safety phrases (P phrases), as well as NFPA Code
  • Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube
  • The VENT-CAP design oprevents almost all static overpressure minimizing leakage or dripping

Specifica

Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale LDPE
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità Maggiore sicurezza grazie alla sovrastampa di sicurezza resistente in conformità alla Direttiva (CE) n. 1272/2008 (GHS)
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 166 mm
Chemical Label Acetonitrile
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Tipo di chiusura Vented
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato