Learn More
VITLAB™ Becher di Griffin in polipropilene
Codice prodotto. 15732086
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
5000 ml
Scale:
Blue Printed Scale
Scala blu impressa
Autoclavabile:
Conditionally
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Autoclavabile eventualmente a 121 °C (raccomandato per becher con graduazioni a rilievo)
Per proteggere le marcature, non pulire a temperature superiori a 60 °C.
Codice prodotto. 15732086
Marca: VITLAB™ 605081
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Autoclavabile eventualmente a 121 °C (raccomandato per becher con graduazioni a rilievo)
Per proteggere le marcature, non pulire a temperature superiori a 60 °C.
Per una facile misurazione e monitoraggio di soluzioni e reazioni. I becher Griffin VITLAB™ sono realizzati in polipropilene trasparente e resistente, con graduazioni blu e un beccuccio per agevolare i travasi. Disponibili in numerosi formati.
  • Durable, lightweight polypropylene that is heat resistant and chemically inert
  • Highly transparent with a blue scale for easy identification, measuring and monitoring
  • Ideal for a variety of lab purposes and experiments
  • Manufactured according to ISO 7056 standards
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 30 mm
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) For Volume Measurement
Altezza (sistema metrico) 36 mm
Incrementi 2 mL
Quantità 12 Pk.
Tipo Becher
Autoclavabile Conditionally
Graduated
Certificazione/Conformità ISO/DIN 7056
Scale Blue Printed Scale
Stile Griffin