Learn More
VITLAB™ Becher di Griffin in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
5000 ml
Scale:
Blue Printed Scale
Scala blu impressa
Autoclavabile:
Conditionally
Sì
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Descrizione
- Durable, lightweight polypropylene that is heat resistant and chemically inert
- Highly transparent with a blue scale for easy identification, measuring and monitoring
- Ideal for a variety of lab purposes and experiments
- Manufactured according to ISO 7056 standards
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 30 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Volume Measurement |
| Altezza (sistema metrico) | 36 mm |
| Incrementi | 2 mL |
| Quantità | 12 Pk. |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Conditionally |
| Vedi altri risultati |