missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ 2-Part Shovel for Industry

Codice prodotto. 10597254 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1045 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10597254

Marca: Buerkle™ 83003006

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

With anti-static additive, ideal for robust use in chemistry and industry. Polypropylene has a high resistance to chemicals and temperatures. The scoops are unbreakable, easy to clean and light-weight.

  • Anti-static
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Colore Green
Product Type 2-part Shovel
Da utilizzare con (applicazione) For Industry
Larghezza (sistema metrico) 257 mm
Materiale Polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) 1045 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato