Learn More
Kartell™ Rubinetti d'arresto in polipropilene/HDPE
Codice prodotto. p-8007247
Click to view available options
Foro spina:
4.9 mm
7 mm
10.9 mm
12.7 mm
Dimensione chiusura:
Nominal O.D.: 10 mm
Nominal O.D.: 13 mm
Nominal O.D.: 15 mm
Nominal O.D.: 8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10564471
Marca: Kartell™ 0037100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for liquids and gases under low pressure or low vacuum.
  • HDPE body interfaces with polypropylene tap
  • Operating pressure 0.5 bar
Specifica
Foro spina 7 mm
Materiale Polipropilene e HDPE, HDPE
Dimensione chiusura Nominal O.D.: 10 mm