Learn More
Mutexil™ Tute con cappuccio in polipropilene
Click to view available options
Size:
Large
X-Large
2X-Large
Colore:
Bianco
Blue
White
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Polypropylene non-woven coverall with hood
- Elastic wrists, ankles, and back
- Zip fastening and two pockets
- For maintenance, production site visits
- Non hazardous environments
Specifica
Specifica
| Product Type | Combinazione |
| Size | Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Polipropilene |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Single-use |
| Stile vita | Elastico |
| Ankle Style | Elastico |
| Tipo di chiusura | Zip |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |