Learn More
Buerkle™ Connettori per tubi in polipropilene con ugelli conici
In polipropilene, per garantire un'elevata resistenza termica. I connettori dritti in polipropilene con ugelli conici Buerkle™ resistono a temperature fino a 135 °C.
Marca: Buerkle™ 8700-0810
11.45 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02700kg
Descrizione
Cylindrical straight hose connector with conical nozzles- Polipropilene
- °
- Adatto per alimenti
- Available in a wide range of diameters for varying hose sizes
Specifica
Connettore per tubi | |
Sì | |
7 to 10 mm Hose | |
Diritto |
EU Foodstuffs, RoHS | |
Polipropilene | |
10/Pk.; 10/Scale |