Learn More
Buerkle™ Connettori per tubi in polipropilene con ugelli cilindrici
Click to view available options
Da utilizzare con:
3 to 5 mm Hose
5 to 7 mm Hose
7 to 9 mm Hose
9 to 11 mm Hose
Da 11 a 13 mm
Da 13 a 15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Disponibilità di numerosi formati
- Polipropilene
- °
- Sterilizzabile
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs, RoHS |
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con | Da 13 a 15 mm |
| Quantità confezione | 10/Pk.; 20/Scale |
| Resistance Properties | Up to 135°C Temperature-Resistant |
| Forma | Diritto |
| Colore | Trasparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135°C |
| Product Type | Connettore per tubi |