Learn More
Bohlender™ Distributore di flaconi HPLC in polipropilene
Codice prodotto. 10134781
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10134781
Marca: Bohlender™ D60808
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tappi con distributori per aspirazione o inserimento di liquidi. Il distributore di flaconi HPLC in polipropilene Bohlender™ BOLA™ è dotato di quattro porte con giunti a vite per tubi con diametro esterno fino a 6.0 mm. I tappi per la chiusura delle porte inutilizzate sono inclusi nella fornitura.
  • Green glass-fiber reinforced PP screw cap for bottle thread GL 45
  • Polypropylene body
  • Autoclavable
  • Very good chemical resistance
  • Available either with four ports with screw joints suitable for tubing O.D. 1.6 to 2.0mm and 2.1 to 4.0mm or with four ports with screw joints suitable for tubing O.D. 6.0 mm
Specifica
Colore chiusura Green
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Materiale Polypropylene
Setto 1Each
Materiale chiusura Glass Fiber
Quantità 1 Ea.