Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Emergency exit (left)
Codice prodotto. p-7159797
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Larghezza (sistema metrico):
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15654247
Marca: Brady™ 814272
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sign compliant to ISO 7010.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 148 mm
Spessore 1.501 mm
Larghezza (sistema metrico) 148 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Green