Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - General warning sign
Codice prodotto. p-7159826
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
315 mm
Altezza (sistema metrico):
87 mm
273 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15604677
Marca: Brady™ 826619
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC W001-Tri 100-PP-CRD/1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 87 mm
Spessore 1.501 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Triangular
Lingue Global
Colore Black on Yellow