Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - No access for people with active implanted cardiac devices
Codice prodotto. p-7159832
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15694617
Marca: Brady™ 822745
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC P007-Dia 100-PP-CRD/1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Diametro (sistema metrico) 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Spessore 1.501 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Round
Lingue Global
Colore Black on White