Learn More
BRAND™ Polypropylene Jar with Push-On Lid
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
80 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Push-on lid included
- Clear
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| Closure Included | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 56 mm |
| Tipo di chiusura | Push-on Lid |