Learn More
Kartell™ Connettori a L non rastremati in polipropilene
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
10.5mm Bore
2.5 mm Bore
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Autoclavable. Meet Food and Agriculture regulations. Dimensions are nominal.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE IVD |
| Diametro (sistema metrico) | 14 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità confezione | 100/conf. |
| Dimensioni dei tubi | 10.5mm Bore |
| Dimensione della porta | Foro da 10.5 mm |
| Forma | A “L” |
| Colore | Natural |
| Product Type | Connettori non conici a L |