Learn More
Mutexil™ Camici da laboratorio in polipropilene
Click to view available options
Size:
X-Large
2X-Large
3X-Large
Colore:
Bianco
Blue
White
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
PP non woven labcoat with press-stud fastening and pockets
- Disposable
- PP, 40g/m2
- For maintenance, production site visits
- For non hazardous environments
Specifica
Specifica
| Product Type | Camice da laboratorio in non tessuto |
| Size | X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Bianco |
| Stile polso | Elastico |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Sterile |
| N. di tasche | 2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per ambienti non pericolosi con un'elevata frequenza di cambio degli indumenti |