Learn More
VITLAB™ Polypropylene Laboratory Tray
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
42 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Altezza (sistema metrico) | 42 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 130 mm (Inner Bottom), 180 mm (Edge) |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Vassoio da laboratorio |
| Larghezza (sistema metrico) | 180 mm (Inner Bottom), 230 mm (Edge) |
| Forma | Forma rettangolare |