Learn More
Sampling Systems™ Polypropylene Liquid Funnels
Codice prodotto. p-7146951 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
100mm
200mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15869411
Marca: Sampling Systems™ 8022P100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These liquid funnels are designed for long life and can be cleaned and re-used.
  • Crevice-free
  • Chemically resistant
  • Available in two different top diameters, 100 and 200mm
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 100mm
Diametro (sistema metrico) gambo 10mm
Materiale Polypropylene
Colore Natural