Learn More
Kartell™ Caraffa di misurazione in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
20/1 ml
50/1mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- Convenient integral spout and handle allow easy dispensing
- Autoclavable
- Suitable for foodstuff
- Tall form saves space in the laboratory
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Colore | Transparent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
| Forma | Tall form |
| Materiale | Polypropylene |
| Graduazioni | 50/1mL |
| Graduated | Yes |
| Altezza (sistema metrico) | 213 mm |
| Product Type | Measuring Jug |
| Diametro (sistema metrico) | 149 mm |
| Vedi altri risultati |