Learn More
Kartell™ Caraffa di misurazione in polipropilene
Codice prodotto. p-8005867
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
20/1 ml
50/1mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 11358503
Marca: Kartell™ 0108800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene for high thermal resistance. Kartell™ Measuring Jugs are transparent with permanent molded graduations for accurate measurements.
  • Convenient integral spout and handle allow easy dispensing
  • Autoclavable
  • Suitable for foodstuff
  • Tall form saves space in the laboratory
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il contatto con gli alimenti
Forma Tall form
Materiale Polipropilene
Graduazioni 20/1 ml
Graduated
Altezza (sistema metrico) 169 mm
Product Type Caraffa per misurazioni
Diametro (sistema metrico) 117 mm