Learn More
Kartell™ Polypropylene Long Stem Funnels
Achieve quick and efficient filtration. Kartell™ Polypropylene Long Stem Funnels are ideal for fast filtration using standard filter papers. The funnels are also suitable for food-related contents.
Marca:  Kartell™ 0016400
Codice prodotto. 12686786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.60€
    78.32€ / pezzi 10
    Risparmia 9.28€
    10% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-01-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene
  • Long-stem
  • 60° angle
  • Fast filtration