Learn More
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
Codice prodotto. 10061091
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
3000 ml
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 16
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 4
Codice prodotto. 10061091
Marca: Kartell™ 0182700
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Realizzati in polipropilene altamente traslucido per garantire durata, trasparenza e ottima resistenza chimica. I cilindri alti graduati in polipropilene autoclavabili Kartell™ forniscono una soluzione economica e sicura per l'agitazione, la miscelazione e l'erogazione di liquidi in laboratorio.
Manufactured from highly translucent polypropylene for durability, clarity and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Printed Blue Graduations provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
  • Permanent printed blue graduations provide clarity and reproducibility
  • Autoclavable at 121°C for 10 minutes
  • Withstands 100°C of continuous work
  • Class B, Low form
  • Complies with ISO 7056-1981(E) and BS 5404 Part 1
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 132 mm
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il contatto con gli alimenti
Altezza (sistema metrico) 183.5 mm
Incrementi 50 mL
Quantità 1 ciascuno
Temperatura (sistema metrico) operativa max 100 °C
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056 - 1981 (E) e BS 5404 Parte 1