Learn More
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
3000 ml
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 16
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 4
Descrizione
Manufactured from highly translucent polypropylene for durability, clarity and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Printed Blue Graduations provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
- Permanent printed blue graduations provide clarity and reproducibility
- Autoclavable at 121°C for 10 minutes
- Withstands 100°C of continuous work
- Class B, Low form
- Complies with ISO 7056-1981(E) and BS 5404 Part 1
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 41 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Materiale | PTFE (polipropilene) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per il contatto con gli alimenti |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Incrementi | 2 mL |
| Quantità | Confezione da 20 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | 100°C for continuous work |
| Tipo | Becher |
| Vedi altri risultati |