Learn More
Brand™ Low Form Polypropylene Graduated Beakers
Codice prodotto. 15327884 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
5000 mL
Scale:
Blue Printed Scale
Embossed Scale
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15327884
Marca: Brand™ 87804
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With good temperature and chemical resistance, these beakers are excellent for general laboratory use.
  • With graduation marks in either blue or embossed, beaded rim and spout
  • Cleaning at temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • For autoclaving at 121°C, beakers with an embossed scale should be selected
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore High clarity
Diametro (sistema metrico) esterno 38 mm
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Polypropylene
Height (Metric) Outer 50 mm
Incrementi 5 mL
Quantità 12 Pk.
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Scale Embossed Scale
Stile Low Form