Learn More
Brand™ Low Form Polypropylene Graduated Beakers
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
5000 mL
Scale:
Blue Printed Scale
Embossed Scale
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- With graduation marks in either blue or embossed, beaded rim and spout
- Cleaning at temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
- For autoclaving at 121°C, beakers with an embossed scale should be selected
Specifica
Specifica
| Colore | High clarity |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 203 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 5000 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Height (Metric) Outer | 247 mm |
| Incrementi | 500 mL |
| Quantità | 4 Pk. |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduated | Sì |
| Vedi altri risultati |