Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene Low Form Measuring Cylinder
Codice prodotto. 10469421
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10469421
Marca: Karl Hecht™ 42208030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Low form measuring cylinders with embossed scale graduations for ease of reading, dispensing and filling.
  • Circular base for stability
  • Low form with embossed graduations
  • Transparent for visibility of contents
  • Resistant up to +80°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Polypropylene
Tolleranza 2 mL
Descrizione Low form
Bilancia Embossed
Graduazioni Yes
Temperatura max +80°C
Base Type Circolare
Tipo Graduated Measuring Cylinder