Learn More
Kartell™ Cilindri di misurazione bassi in polipropilene
Codice prodotto. 10516974
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10516974
Marca: Kartell™ 0082100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With permanent graduations moulded into cylinders.
  • Made from polypropylene
  • Short form with circular base
  • Excellent chemical resistance
  • Autoclavable, withstands temperatures up to 12°C
  • Suitable for food stuff
Specifica
Materiale Polypropylene
Tolleranza ±10 ml
Diametro (sistema metrico) 55.5 mm
Graduazioni 100 ml
Autoclavabile Autoclavable
Temperatura max 120°C
Suddivisione 10mL
Forma Cylindrical
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff
Base Type Circolare
Altezza (sistema metrico) 305 mm
Tipo Cilindro dosatore