Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Magnetic Drive Centrifugal Pump
Codice prodotto. 15204257
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
105 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15204257
Marca: Cole-Parmer™ 7201215
Specifica
Tipo Magnetic Drive Centrifugal Pump
Materiale Polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) 244 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Larghezza (sistema metrico) 121 mm
Certificazione/Conformità CE Compliance
Tensione 230 VAC