Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Magnetic Drive Centrifugal Pump
Codice prodotto. 15214058
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
105 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15214058
Marca: Cole-Parmer™ 7201045
Specifica
Tipo Magnetic Drive Centrifugal Pump
Materiale Polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) 257 mm
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Larghezza (sistema metrico) 121 mm
Certificazione/Conformità CE Compliance
Tensione 220 VAC