Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Magnetic Drive Centrifugal Pump
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
105 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Magnetic Drive Centrifugal Pump |
| Materiale | Polypropylene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 257 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 121 mm |
| Certificazione/Conformità | CE Compliance |
| Tensione | 220 VAC |