Learn More
Brand™ Polypropylene Magnetic Stirring Bar Retrievers
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Magnetic stirring bar retriever 300 x 10 mm, PP, with ring
- PTFE-coated
- Magnetic core fully sealed
- L × D 300 mm × 10 mm
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | Polypropylene |