Learn More
Masterflex™ Adattatori Luer maschio in polipropilene
Codice prodotto. p-8004516
Click to view available options
Da utilizzare con:
Adatto per Luer Lock maschio a diam. interno da 1/16 in.
Fits Male Luer Lock to 1/8 in. I.D.
Fits Male Luer Lock to 3/32 in. I.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 15252400
Marca: Masterflex™ 4551822
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Complete your luer fittings systems with these premium connectors. Cole-Parmer™ Polypropylene Male Luer Adapters are manufactured in compliance with ISO 594-1 standards, free from contaminants and fully traceable. Ideal for a variety of critical applications, such as syringes or small tubing.
  • Manufactured of animal-free natural polypropylene
  • All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity
  • Choose from a range of sizes, with a variety of connection options
  • Good chemical resistance. Max temperature 87°C  (190°F)
  • Sterilize by ethylene oxide or gamma irradiation (not recommended for autoclaving)
  • All female ports may be used with either slip or luer lock connections
  • Plugs and caps are also available
Specifica
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Adatto per Luer Lock maschio a diam. interno da 1/16 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per numerose applicazioni, comprese siringhe o tubi di piccole dimensioni
Quantità confezione 25 Pack
Product Type Adattatori Luer